Merck
444529
Sigma-Aldrich
Zinc 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-hexadecafluoro-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32F16N8Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
865.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
686 nm
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Zn]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Zn/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
Clave InChI
BEAYCAVYGQXGEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in a study of photodynamic tumor therapy.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R W Boyle et al.
British journal of cancer, 73(1), 49-53 (1996-01-01)
Hexadecafluorinated zinc phthalocyanine (ZnPcF16), an analogue of zinc phthalocyanine (ZnPc) in which all hydrogen atoms have been substituted by fluorine, was prepared as a single isomeric product via the condensation of tetrafluorophthalonitrile with zinc acetate. Fluorination renders the ZnPc soluble
E Allémann et al.
International journal of cancer, 66(6), 821-824 (1996-06-11)
Hexadecafluoro zinc phthalocyanine (ZnPcF16), a second-generation sensitizer for the photodynamic therapy (PDT) of cancer, was formulated in polyethylene-glycol-coated poly(lactic acid) nanoparticles (PEG-coated PLA-NP) and tested in EMT-6 tumour-bearing mice for its photodynamic activity. The tumour response was compared to that