Merck
426393
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-3-ethylcarbodiimide
99%
Sinónimos:
N-(Ethylcarbonimidoyl)-2-methyl-2-propanamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CN=C=NC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
densidad
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-5-8-6-9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
AXTNYCDVWRSOCU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Aplicación
Reactant for:
  • Guanylation of amines
  • Synthesis of tantalum dimethylamido diamidato and guanidinato complexes for CVD of nitride thin films
  • Preparation of titanium amidinate guanidinate alkylamide complex precursors for HfO2 films
  • Ketene cycloadditions
  • Hydroamination of carbodiimides using group-2-element amides as precatalysts
  • Synthesis of cobalt amidinato derivative complexes for studies involving thermal stability, vapro pressure, vaporization rate and thermal decomposition properties
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)