Acerca de este artículo
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-579-2
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150917
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer-supported carbodiimide.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?