422606
Carbon-12C dioxide
99.9 atom % 12C
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.52 (vs air)
descripción
13C-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
mp
−78.5 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
O=[12C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+0
Clave InChI
CURLTUGMZLYLDI-IGMARMGPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Productos recomendados
válvula de control
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene