420069
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
6-Nitroveratryloxycarbonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
chloro
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Clave InChI
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of inactive, caged protein conjugates which can be activated by irradiating near-ultraviolet light.
- Solid-phase synthesis of base-sensitive S-acylthioethyl (SATE)-prooligonucleotides.
- Modification of surface properties by introducing photocleavable NVOC moiety into chitosan to control cell attachment.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?