419443
2-Amino-5-methylbenzoic acid
99%
Sinónimos:
5-Methylanthranilic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
175 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)