409340
Samarium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Samarium diiodide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: samarium
reagent type: reductant
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Para utilizar con
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.