406619
Hexadecafluorodecanedioic acid
Sinónimos:
Hexadecafluorosebacic acid, Perfluorodecanedioic acid, Perfluorosebacic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
mp
151-160 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C10H2F16O4/c11-3(12,1(27)28)5(15,16)7(19,20)9(23,24)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2(29)30/h(H,27,28)(H,29,30)
Clave InChI
YPCSMEGZIYWAAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Studies of hydrogen peroxide disproportionation kinetics of manganese phenanthroline perfluorosebacato polymeric complex
- Synthesis of cobalt phenanthroline perfluorosebacic acid complex
- Reactions with zinc salt and phenanthroline
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?