Merck
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Sinónimos:
(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein:
2249018
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
ketone
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
Clave InChI
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)