Merck
400386
Sigma-Aldrich
Alane N,N-dimethylethylamine complex solution
0.5 M in toluene
Sinónimos:
(Ethyldimethylamine)trihydroaluminum, Dimethylethylamine alane
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5N(CH3)2 · AlH3
Número de CAS:
Peso molecular:
103.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
0.5 M in toluene
densidad
0.837 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[AlH3].CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N.Al.3H/c1-4-5(2)3;;;;/h4H2,1-3H3;;;;
Clave InChI
CXNFERZVFRNSPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Alane N,N-dimethylethylamine complex solution can be used as a selective reducing agent for the reduction of brominated γ-lactams to synthesize dihydroflustramine C and flustramine E alkaloids.
Reactant for:
  • Preparation of aluminum nanoparticles
  • Fluorination reactions
  • Aluminum metal-organic chemical vapor deposition for the growth of aluminum films
  • Ligand-exchange reactions
  • Hydroalumination of nitriles and isonitriles
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hossein Robatjazi et al.
Science advances, 5(2), eaav5340-eaav5340 (2019-02-21)
Metal-organic frameworks (MOFs) and metal nanoparticles are two classes of materials that have received considerable recent attention, each for controlling chemical reactivities, albeit in very different ways. Here, we report the growth of MOF shell layers surrounding aluminum nanocrystals (Al
First total syntheses of dihydroflustramine C and flustramine E, alkaloids from the marine bryozoan Flustra foliacea.
Morales-Rios MS, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1479-1484 (2002)