Merck
394599
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
98%
Sinónimos:
Magnesium diiodide
About This Item
Fórmula lineal:
MgI2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
637 °C (dec.) (lit.)
densidad
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
When reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)