Merck
378267
Sigma-Aldrich
3,3′-Methylenedianiline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2(C6H4NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
97%
mp
81-84 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
InChI key
CKOFBUUFHALZGK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)