Merck
375705
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
95%
Sinónimos:
2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(CF3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
38-42 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Clave InChI
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline belongs to the trifluoromethylbenzene series.
Improved synthesis of 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline has been reported.
Aplicación
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in the synthesis of an analgesic compound, flunixin, via reaction with 2-chloronicotinate in ethylene glycol.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Improved Process for the Preparation of 2 Methyl-3-trifluoromethylaniline: A Versatile Intermediate for Flunixin Synthesis.
Jaouhari R and Quinn P.
ChemInform, 26(3) (1995)