375276
Di-tert-butyl-iminodicarboxylate
≥96%
Sinónimos:
N-Boc-tert-butylcarbamate, tert-Butyl iminodicarboxylate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥96%
mp
114-117 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)14-7(12)11-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12,13)
InChI key
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- trans-diamino-2-butene and cis-1,4-diamino-2-butene
- di-tert-butyl N-3-butenyliminodicarboxylate
- N,N-di-tert-butyl[(2-fluoro-4-nitro)benzylamino]dicarboxylate
- C1-C20 and C21-C40 fragments of tetrafibricin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?