37278
(−)-Dihydrocarveol
mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R,2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −20±1°, neat
composición
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
índice de refracción
n20/D 1.476-1.479
densidad
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H](C[C@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1
Clave InChI
KRCZYMFUWVJCLI-OPRDCNLKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)