Merck
367494
Sigma-Aldrich
D-Glyceric acid calcium salt dihydrate
99%
Sinónimos:
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
[HOCH2CH(OH)CO2]2Ca·2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
286.25
Beilstein:
6119062
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D +13°, c = 5 in H2O
mp
134 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Clave InChI
OKEVQKKVYQHNFW-AKYROZSLSA-L
Aplicación
D-Glyceric acid calcium salt dihydrate can be used:
  • As an electrolyte for electrocatalytic oxidation of glycerol.
  • As a precursor to synthesize diacylester derivatives of glyceric acid esterified with palmitoyl chloride and linoleoyl chloride.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Carbon nanotube supported PdAg nanoparticles for electrocatalytic oxidation of glycerol in anion exchange membrane fuel cells.
Benipal N, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 210, 121-130 (2017)
Synthesis of dilinoleoyl-D-glyceric acid and evaluation of its cytotoxicity to human dermal fibroblast and endothelial cells.
Sato S, et al.
Journal of Oleo Science, 60(9), 483-487 (2011)
Stepwise synthesis of 2, 3-O-dipalmitoyl-D-glyceric acid and an in vitro evaluation of its cytotoxicity.
Shun S, et al.
Journal of Oleo Science, 61(6), 337-341 (2012)