Merck
360724
Sigma-Aldrich
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane
97%
Sinónimos:
4,4′-Difluorobenzhydryl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(FC6H4)2CHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
238.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
126-128 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
Clave InChI
FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane may be used in the synthesis of 1-(bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-(3-(piperidin-4-yl)propyl) piperidine.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Vinaya et al.
Archives of pharmacal research, 32(1), 33-41 (2009-02-03)
Several 1-benzhydryl-sulfonyl-4-(3-(piperidin-4-yl)propyl)piperidine derivatives 8(a-j) were prepared by the treatment of substituted benzhydryl chlorides with 4-(3-(piperidin-4-yl)propyl)piperidine followed by N-sulfonation with sulfonyl chlorides in the presence of dry methylene dichloride and triethyl amine. The synthesized compounds were characterized by (1)H-NMR, IR, and
Synthesis of Novel 1-benzhydryl-4-(3-(piperidin-4-yl) propyl) Piperidine Sulfonamides as Anticonvulsant Agents.
Vinaya K, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(2), 109-115 (2010)