Merck
35603
Sigma-Aldrich
(+)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥97.0% (T)
Sinónimos:
(+)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13Cl2NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
298.19
Beilstein:
3653352
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
Clave InChI
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
Otras notas
Chiral oxidizing agent
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
F.A. Davis et al.
Tetrahedron Letters, 32, 7671-7671 (1991)
F.A. Davis et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3715-3715 (1990)