347205
Diethylmethoxyborane
97%
Sinónimos:
Diethylborinic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
densidad
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
- Reformatsky / quaternary Claisen condensations
- Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
- Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
- Homologation reactions with sulfonium ylides
- Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?