340332
(S)-(+)-2-Heptanol
98%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 15 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]24/D +10°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
densidad
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Aplicación
- (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.
- (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.
- (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Chiral Alcohols