Merck
338559
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
86-88 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate was used in the preparation of 3-acetylisoquinoline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Fielda JS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)