Merck
333948
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) butoxide solution
80 wt. % in 1-butanol
Sinónimos:
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Fórmula lineal:
Zr(OC4H9)4
Número de CAS:
Peso molecular:
383.68
Beilstein:
4132649
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solution
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: zirconium
reagent type: catalyst
concentración
80 wt. % in 1-butanol
índice de refracción
n20/D 1.466
densidad
1.049 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in an unconventional method to prepare a gel of CeO2-stabilized zirconia polycrystals that have promising applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
DiMaggio, R. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3839-3839 (1998)