Merck
332747
Sigma-Aldrich
2-Thienyllithium solution
1.0 M in THF/hexanes
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3LiS
Número de CAS:
Peso molecular:
90.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in THF/hexanes
densidad
0.829 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-3H;
Clave InChI
LNMZIBGBEOKNEI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)