328456
3-Methoxyphenol
96%
Sinónimos:
3-Hydroxyanisol, Resorcinol monomethyl ether
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
bp
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- C(4) symmetric calix[4]resorcinarene
- 2-nitroso-5-methoxyphenol
- 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?