325341
Propargyl benzenesulfonate
96%
Sinónimos:
2-Propyn-1-yl benzenesulfonate, 2-Propynyl benzenesulfonate, Propargyl besylate, Propargyl phenylsulfonate
About This Item
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
140-142 °C/2 mmHg (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
densidad
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=S(=O)(OCC#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
Clave InChI
RAGBYXLIHQFIPK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)