Merck
317020
Sigma-Aldrich
(−)-DIP-Chloride
Sinónimos:
(−)-B-Chlorodiisopinocampheylborane, (−)-Ipc2BCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34BCl
Número de CAS:
Peso molecular:
320.75
Beilstein:
5937756
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
52-56 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H]1[C@@H](CC2CCC1C2(C)C)B(Cl)[C@@H]3CC4CCC([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BCl/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
PSEHHVRCDVOTID-VMAIWCPRSA-N
Aplicación
Both (+)- and (-)-DIP-chloride are used for asymmetric reduction of prochiral ketones and for the preparation of β-amino alcohols.
Reagent used for an enantioselective reduction of (chloroacetyl) benzofurans to chlorohydrins which serve as intermediates for the corresponding epoxides and aminoalcohols. For a short paper on the preparation of DIP halides and their use in stereoselective reductions see Chem. Commun. 1053 (1994).
Información legal
DIP-Chloride is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron Letters, 35, 1511-1511 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1053-1053 (1994)
Katie M Cergol et al.
Nature protocols, 2(10), 2568-2573 (2007-10-20)
The protocol for the preparation of boron enolates and their subsequent reaction with aldehydes is described, providing convenient access to beta-hydroxy ketones in good yields and with high stereoselectivities. The reaction consists of three steps: first, the ketone is rapidly
Tetrahedron Asymmetry, 16, 3205-3205 (2005)
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 652-652 (2005)