308145
N-Propylethylenediamine
≥97%
Sinónimos:
2-Propylaminoethylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
147-150 °C (lit.)
densidad
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?