Merck
303348
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyllithium
97%
Sinónimos:
1,3-Cyclopentadiene lithium complex, Lithium cyclopentadienide, Lithium cyclopentadienylide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5Li
Número de CAS:
Peso molecular:
72.03
Beilstein:
3535737
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
cadena SMILES
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Clave InChI
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)