Merck
302767
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
96%
Sinónimos:
N-Methyl-L-prolinol, (S)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
115.17
Beilstein:
79851
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
Aplicación
Precursor to phosphine ligands for catalytic asymmetric Grignard cross-coupling reactions.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dan Loewenthal et al.
Archives of toxicology, 94(11), 3751-3757 (2020-07-29)
We present a simple method for chiral separation and analysis of organophosphorus nerve agents and apply it to monitor the enantioselective blood elimination kinetics of sarin in-vitro. The method is implemented in standard reverse phase LC-MS operating conditions, relieving the
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2195-2195 (1983)
Artículos
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.