298964
N,N′-Diisopropylethylenediamine
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4289 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
densidad
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)NCCNC(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)