293180
Triethyl phosphonoacetate-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-1-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i8+1
InChI key
GGUBFICZYGKNTD-VJJZLTLGSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?