289981
Sodium hydrogentartrate
98%
Sinónimos:
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +24°, c = 3 in H2O
mp
253 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Clave InChI
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?