Merck
282707
Sigma-Aldrich
Chlorotributylsilane
97%
Sinónimos:
Tributylchlorosilane, Chlorotributylsilane, Tributylsilyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
234.88
Beilstein:
1742537
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Si](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abishek Muralidhar et al.
Plant, cell & environment, 38(8), 1514-1527 (2014-12-30)
Aquatic organisms are often exposed to dramatic changes in salinity in the environment. Despite decades of research, many questions related to molecular and physiological mechanisms mediating sensing and adaptation to salinity stress remain unanswered. Here, responses of Vaucheria erythrospora, a
Branka D Živanović et al.
Planta, 242(4), 813-827 (2015-05-15)
Blue light signalling pathway in broad bean leaf epidermal cells includes key membrane transporters: plasma- and endomembrane channels and pumps of H (+) , Ca (2+) and K (+) ions, and plasma membrane redox system. Blue light signalling pathway in