Merck
281859
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
About This Item
Fórmula lineal:
13CH2(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
5.52 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
Clave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)