274860
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
Sinónimos:
Terephthalaldehyde diethyl acetal
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2CHC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
208.25
Beilstein:
4293872
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde was used in the synthesis of 4-(diethoxymethyl)benzyl alcohol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Yoshitsugu Akiyama et al.
Bioconjugate chemistry, 15(2), 424-427 (2004-03-18)
New heterotelechelic PEG-containing benzaldehyde and 2-pyridyldithio endgroup (CHO-Bz-PEG-SSpyl) was synthesized with high efficiency and high selectivity. An alpha-benzylacetal-omega-methansulfonyl PEG was prepared as the first step to CHO-Bz-PEG-SSpyl through the ring-opening polymerization of ethylene oxide (EO) initiated by potassium 4-(diethoxymethyl)benzyl alkoxide