Merck
271357
Sigma-Aldrich
2-Pentyne
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C≡CCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
68.12
Beilstein:
1696938
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
393 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.404 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
densidad
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Pentyne was used to test the catalytic activity of nanoparticles of palladium supported on bacterial biomass, bio-Pd.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Palladium supported on bacterial biomass as a novel heterogeneous catalyst: A comparison of Pd/Al2O3 and bio-Pd in the hydrogenation of 2-pentyne.
Bennett JA, et al.
Chemical Engineering Science, 65(1), 282-290 (2010)