270121
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
97%
Sinónimos:
(+)-Methyl L-β-hydroxyisobutyrate, (S)-(+)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
74 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?