Merck
268917
Tritolyl phosphate
technical grade, mixture of isomers, 90%
Sinónimos:
Tricresyl phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3C6H4O)3PO
Número CAS:
Peso molecular:
368.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
215-548-8
Assay:
90%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
90%
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
265 °C/10 mmHg (lit.)
solubility
organic solvents: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1.Cc4ccc(OP(=O)(Oc5cccc(C)c5)Oc6ccccc6C)cc4.Cc7ccccc7OP(=O)(Oc8ccccc8C)Oc9ccccc9C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
InChI key
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tritolyl phosphate was used as a mediator in the preparation of uranium-sensitive electrode based on membrane containing uranium di-(4-octylphenyl)phosphate as sensor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tritolyl phosphate
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)