Merck
263737
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
167.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride, 98%
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
153-155 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Clave InChI
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)