Merck
263362
Sigma-Aldrich
3′,5′-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4221 (lit.)
densidad
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3
Clave InChI
MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pu Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 90(6), 1897-1904 (2011-05-27)
A novel bacterial strain HS0904 was isolated from a soil sample using 3,5-bis(trifluoromethyl) acetophenone as the sole carbon source. This bacterial isolate can asymmetrically reduce 3,5-bis(trifluoromethyl) acetophenone to (1R)-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl] ethanol with high enantiometric excess (ee) value. Based on its morphological
S Kneubühler et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(19), 3874-3883 (1995-09-15)
A large series (66 compounds) of indeno[1,2-c]pyridazin-5-ones (IPs) were synthesized and tested on their monoamine oxidase-A (MAO-A) and MAO-B inhibitory activity. All of the tested compounds acted preferentially on MAO-B displaying weak (nonmeasurable IC50 values) to high (submicromolar IC50 values)
Rhodium-catalyzed heterogeneous enantioselective hydrogenation of 3, 5-di-(trifluoromethyl)-acetophenone.
Hess R, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 212(1), 205-209 (2004)