Merck
251976
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-1-naphthol
95%
Sinónimos:
2,4-Dichloro-α-naphthol, 2,4-Dichloro-1-naphthalenol, 2,4-Dichloronaphthol
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C10H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
213.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
7.3 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
104-107 °C (lit.)
solubilidad
pyridine: soluble 5%, clear, colorless to dark yellow
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6Cl2O/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,13H
Clave InChI
HVLJEMXDXOTWLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Dichloro-1-naphthol has been used in:
  • spectrophotometric determination of arginine with previous modifications of the Sakaguchi reaction
  • guanidinoacetate and guanidinosuccinate assay of urine, an indicator of kidney dysfunction
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Urinary guanidinoacetate-guanidinosuccinate ratio: an indicator of kidney dysfunction.
M Sasaki et al.
Clinical chemistry, 19(3), 315-321 (1973-03-01)
Modification of the Sakaguchi reaction: spectrophotometric determination of arginine in proteins without previous hydrolysis.
Messineo L.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 117(3), 534-540 (1966)