Merck
250694
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-o-tolualdehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
174.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
densidad
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-5H
Clave InChI
ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde has been used in the preparation of:
  • ω-(dimethylamino)-alkylethyl-4(-2-(trifluorormethyl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylates
  • methyl (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluoromethylphenyl)vinyl]-phenyl]-3-methoxyacrylate via Wittig-Horner reaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A homologous series of permanently charged 1,4-dihydropyridines: novel probes designed to localize drug binding sites on ion channels.
N Baindur et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(23), 3743-3745 (1993-11-12)
J Alzeer et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(4), 560-568 (2000-02-26)
Phenyl beta-methoxyacrylates, linked to an aromatic ring via an olefinic bridge, have been identified as novel, potentially inexpensive, antimalarial agents. The compounds are believed to exert their activity by inhibition of mitochondrial electron transport at the cytochrome bc(1) complex. A