249785
2-Bromopropionyl bromide
97%
Sinónimos:
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
7.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl bromide
bromo
cadena SMILES
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Clave InChI
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- cellulose macroinitiator via direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
- 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives
- bromoester terminated poly(3-hexylthiophene), used as macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?