247383
Boron tribromide dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
Dimethyl sulfide-tribromoborane, Tribromoborane-methyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in methylene chloride
densidad
1.456 g/mL at 25 °C
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H6BBr3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clave InChI
NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To prepare demethylated products from aryl methyl ethers by deprotection of methyl groups.
- To hydrolyze 1,3-methylenedioxole ring compounds to 1,2-dihydroxy compounds.
- To prepare benzyl S,S′-diphenyl acetal by reacting with phenylacetic acid and thexylphenylthioborane.
- To synthesize Baylis−Hillman adducts and α-halomethyl enones by the reaction between aldehydes and 3-buten-2-one.
- Precursor of HIV protease inhibitor KNI 764 using cation-exchange resin mediated Mannich reaction
Reagent for:
- Baylis-Hillman reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)