238139
1-Iodonaphthalene
97%
Sinónimos:
1-Naphthyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.701 (lit.)
bp
163-165 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7I/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?