237981
Sodium hexafluoroantimonate(V)
technical grade
Sinónimos:
Sodium hexafluoroantimonate(1-), Sodium hexafluorostibanuide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
densidad
3.375 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Na.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clave InChI
HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?