226122
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinónimos:
Bromoacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
densidad
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadena SMILES
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?