Merck
225908
Sigma-Aldrich
Allylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
Allyl magnesium chloride, Allylchloromagnesium, Allylmagnesium chloride, Chloro-2-propen-1-ylmagnesium
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
100.83
Beilstein:
3587316
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in THF
densidad
0.995 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Allylmagnesiumchloride solution is an organic compound commonly used as a Grignard reagent inchemical reactions. It is used for the allylation of carbonyl compounds, such as aldehydes and ketones.
Aplicación
Allylmagnesium chloride solution is used as a Grignard reagent in the preparation of:
  • Antipsychotic clopixol.
  • Polysilane–crown ether polymer (PSEC) using hexachloroplatinic acid as a catalyst.
  • 1,7-disubstituted-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinesfrom 3,4-dihydroisoquinoline.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 47, 9207-9207 (2006)
Synthesis, In Vitro and In Silico Analysis of New Oleanolic Acid and Lupeol Derivatives against Leukemia Cell Lines: Involvement of the NF-?B Pathway
Fontana G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 6594-6594 (2022)