Merck
216844
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99%
Sinónimos:
Magnesium dibromide hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
MgBr2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
292.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99%
Formulario:
crystals and lumps
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals and lumps
densidad
2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Magnesium bromide hexahydrate is a white crystalline solid used in the field of catalysis and energy storage devices.[1]
Aplicación
Magnesium bromide hexahydrate can be used:
  • As a catalyst to synthesize dihydropyrimidines via a one-pot Biginelli reaction.[1]
  • As an electrolyte and active bromine source for electrochemica loxidation of sec-alcohols.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Electrochemical oxidation of sec-alcohols with MgBr2?6H2O
Kosuke Yamamoto, et al.},
Tetrahedron, 1, 100010-100010 (2023)
Magnesium Bromide and Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidines via Biginelli Reaction under Solvent-Free Conditions
Sirin Gulten
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50, 391-395 (2013)