Merck
211710
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium bromide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3GeBr
Número de CAS:
Peso molecular:
197.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
densidad
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clave InChI
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for the formation of dienolates of α,β-unsaturated esters. Also useful for methylenecyclopentane annulation reactions.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)